Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxinhydroklorid, 98+%, extra ren
Produktkod. 10195303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 10195303
Brand: Thermo Scientific Chemicals 150772500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 58-56-0 | C8H11NO3·HCl | 205.64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-56-0
Molekylformel C8H11NO3·HCl
Molekylvikt (g/mol) 205.64
MDL-nummer MFCD00012807
InChI-nyckel ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC-namn 4,5-bis(hydroximetyl)-2-metylpyridin-3-ol;hydroklorid
LEDER CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxine hydrochloride
Smältpunkt 214,0 °C
Färg Vitt
pH 2.4 to 3.0 (5% aq. soln.)
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 21, V,5, 492
Merck Index 15, 8095
Löslighetsinformation Solution
Formel vikt 205.64
Procent renhet 98+%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.