Läs mer
Pyridoxinhydroklorid, 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446142 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446142 10 g 10g
11466142 50 g 50g
11476142 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446142 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210277710
Kemiska identifierare
CAS 58-56-0
Molekylformel C8H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 205.638
MDL-nummer MFCD00012807
InChI-nyckel ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC-namn 4,5-bis(hydroximetyl)-2-metylpyridin-3-ol;hydroklorid
LEDER CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxine hydrochloride
Färg Vitt
Densitet 1.43g/mL
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 205.64
Procent renhet 0.98
Fysisk form Pulver