Läs mer
Pyridoxinhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11459912
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459912 100 g 100g
11449912 25 g 25g
11469912 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459912 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12041.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1384.76 SEK
    1169.65 SEK / 100g
    Save 215.11 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 58-56-0 | C8H12ClNO3 | 205,638 g/mol
Pyridoxolhydroklorid är ett salt av pyridoxinfri bas som används för att behandla låga nivåer av vitamin B6. Det är viktigt att upprätthålla hälsan hos nerver, hud och röda blodkroppar. Det används också för att behandla nervsjukdomar och ärftliga sjukdomar som xanthurensyrauri, cystationinuri, hyperoxaluri och homocystinuri. Den finner tillämpning i kosmetika, livsmedel och fodertillsatser. Det spelar en viktig roll för att transportera protein Bsu1 och tiaminupptag. Dessutom är det också involverat i olika biokemiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pyridoxolhydroklorid är ett salt av pyridoxinfri bas som används för att behandla låga nivåer av vitamin B6. Det är viktigt att upprätthålla hälsan hos nerver, hud och röda blodkroppar. Det används också för att behandla nervsjukdomar och ärftliga sjukdomar som xanthurensyrauri, cystationinuri, hyperoxaluri och homocystinuri. Den finner tillämpning i kosmetika, livsmedel och fodertillsatser. Det spelar en viktig roll för att transportera protein Bsu1 och tiaminupptag. Dessutom är det också involverat i olika biokemiska reaktioner.
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol. Något löslig i aceton. I löslig i eter och kloroform.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-56-0
Molekylformel C8H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 205.638
MDL-nummer MFCD00012807
InChI-nyckel ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC-namn 4,5-bis(hydroximetyl)-2-metylpyridin-3-ol;hydroklorid
LEDER CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Pyridoxine hydrochloride
Smältpunkt ∼206 °C (dekomposition)
pH 3
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 3632435
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,7982
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol. Lätt löslig i aceton. Den löses i eter och kloroform.
Formel vikt 205.64
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.