Läs mer
Pyridoxine Hydrochloride, Fisher BioReagents
Produktkod. p-28027
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10758325 10 g Amber Glass 10g
11449292 50 g Amber Glass 50g
10256204 100 g Amber Glass 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10758325 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP267710
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pyridoxine HCl is used as a vitamin (enzyme cofactor).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-56-0
Molekylformel C8H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 205.638
InChI-nyckel ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC-namn 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochloride
LEDER CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxine Hydrochloride
Smältpunkt 214°C
Färg White
pH 2.4 to 3.0
Tändningsrester 0.1% max.
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Conforms to reference
Analysprocentintervall ≥98 %
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 10 g
Merck Index 15, 8095
Ångdensitet 7.1g/mol
Formel vikt 205.64
Procent renhet 98% min.
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Pyridoxine Hydrochloride