Läs mer
Pyridoxine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16459126
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16459126 100 mg
1 options
Produktkod. 16459126 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0682
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress Pyridoxine hydrochloride (Pyridoxol; Vitamin B6) is a pyridine derivative. Pyridoxine (Pyridoxol; Vitamin B6) exerts antioxidant effects in cell model of Alzheimer's disease via the Nrf-2/HO-1 pathway.
Pyridoxine hydrochloride (Pyridoxol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxine hydrochloride
CAS 58-56-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H12ClNO3
Kvantitet 100 mg
Synonym Pyridoxol hydrochlorideVitamin B6 hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (243.14 mM) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (243.14 mM)
LEDER OCC1=C(CO)C(O)=C(C)N=C1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 205.64
Formel vikt 205.64
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration