Läs mer
Pyridoxine Hydrochloride, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Produktkod. 15578114 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15578114 100 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 100g
15568114 5 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15578114 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 334305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 58-56-0
Molekylformel C8H12ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 205.638
InChI-nyckel ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC-namn 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochloride
LEDER CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxine Hydrochloride
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Kvantitet 100 g
Formel vikt 205.64
Kvalitet FCC/USP