Läs mer
Pyridoxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vitamin B6 (Pyridoxine) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 169.0739 |
| Procent renhet | >95% |