Läs mer
Pyridoxol-3-benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridoxol-3-benzoate |
| CAS | 17288-60-7 |
| Molekylformel | C15 H15 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol-3-benzoate, 5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-yl)methyl Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO4/c1-10-14(18)13(8-17)12(7-16-10)9-20-15(19)11-5-3-2-4-6-11/h2-7,17-18H,8-9H2,1H3 |
| LEDER | CC(Cc1ccccc1)NO |
| IUPAC-namn | [5-Hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-yl]methyl Benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.284 |
| Formel vikt | 273.1 |