Läs mer
Pyridoxol 5'-Phosphate >90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridoxol 5-Phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2,10-11H,3-4H2,1H3,(H2,12,13,14) |
| Formel vikt | 249.0402 |
| Procent renhet | >95% |