Läs mer
Pyrifenox, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrifenox |
| CAS | 88283-41-4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C14 H12 Cl2 N2 O |
| Synonym | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(3-pyridinyl)ethanone O-methyloxime, ACR 3453A, Corado, Dorado, Dorado (pesticide), FD 4060, Korado, Pyrifenox, Ro 15-1297 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12Cl2N2O/c1-19-18-14(7-10-3-2-6-17-9-10)12-5-4-11(15)8-13(12)16/h2-6,8-9H,7H2,1H3 |
| LEDER | CON=C(Cc1cccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-namn | 1-(2,4-diklorofenyl)-N-metoxi-2-pyridin-3-yletanimin |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.16 |
| Formel vikt | 294.0327 |