Learn More
Pyriftalid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pyriftalid |
| CAS | 135186-78-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pyriftalid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H14 N2 O4 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2O4S/c1-8-9-5-4-6-10(13(9)14(18)21-8)22-15-16-11(19-2)7-12(17-15)20-3/h4-8H,1-3H3 |
| LEDER | COc1cc(OC)nc(Sc2cccc3C(C)OC(=O)c23)n1 |
| IUPAC-namn | 7-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)sulfanyl-3-methyl-3H-2-benzofuran-1-one |
| Show More |