Läs mer
Pyrilamine Maleate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mepyramine maleate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| Formel vikt | 401.1951 |