missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyrilaminmalatsalt, TRC

Produktkod. 30180389
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180389 5 g
30179801 1 g
30180029 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180389 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9972255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 59-33-6
Molekylformel C17 H23 N3 O . C4 H4 O4
Molekylvikt (g/mol) 401.46
Synonym 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[(2-Dimethylaminoethyl)(p-methoxybenzyl)amino]-pyridine maleate, 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine Bimaleate, AH, Anisopyradamine, Antamine, Anthisan maleate, Antihist, Antisan, Diaminide maleate, Enrumay, Histalet Forte, Histalon, Histan, Histapyran, Histatex, Histavet P, Mepyramine hydrogen maleinate, Mepyramine maleate, Minihist, N-p-Methoxybenzyl-N',N'-dimethyl-N-α-pyridylethylenediamine maleate, NSC 3604, Neo-Antergan maleate, Neoantergan maleate, Paramal, Paraminyl, Paraminyl maleate, Parmal, Prefrin A, Pymafed, Pyra Maleate, Pyramal, Pyranilamine maleate, Pyraninyl, Pyranisamine maleate, Pyrilamine maleate, Renstamin, Stamine, Stangen, Stangen maleate, Statomin maleate, Thylogen, Thylogen maleate
IUPAC-namn (Z)-men-2-enedioinsyra; N'-[(4-metoxifyrenyl)metyl]-N,N-dimetyl-N'-pyridin-2-yletan-1,2-diamin
LEDER COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1.OC(=O)\C=C/C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mepyramine maleate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formel vikt 401.1951
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.