Läs mer
Pyrilaminmalat
Produktkod. 15415519
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415519 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15415519 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63247.14
 Begränsad artikel
I lager
Selektiv invers agonist för H-1-histaminreceptorn | CAS: 59-33-6 | C21H27N3O5 | 401,46 g/mol
Pyrilaminmaleat Selektiv invers agonist för H-1-histaminreceptorn. Pyrilaminmaleat används ofta som en radioligandbindande ([3H]Mepyramin) bindningsanalys för H1-receptorn. Och används också för att uppvisa blockeringsförmåga av KCNQ/M-kanaler, vilket potentiellt är relaterat till en negativ effekt som ses vid överdrivet intag av antihistaminer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Pyrilaminmaleat Selektiv invers agonist för H-1-histaminreceptorn. Pyrilaminmaleat används ofta som en radioligandbindande ([3H]Mepyramin) bindningsanalys för H1-receptorn. Och används också för att uppvisa blockeringsförmåga av KCNQ/M-kanaler, vilket potentiellt är relaterat till en negativ effekt som ses vid överdrivet intag av antihistaminer.
Löslighet
Löslig i vatten vid 100 mg/ml
Anteckningar
Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrilamine maleate
CAS 59-33-6
Färg Vitt
Molekylformel C21H27N3O5
MDL-nummer MFCD00069333
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,7984
Synonym pyrilamine maleate, mepyramine maleate, anisopyradamine, histosol, minihist, diaminide maleate, paraminyl maleate, antihist, histatex, histine
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 100 mg/ml
InChI-nyckel JXYWFNAQESKDNC-BTJKTKAUSA-N
LEDER OC(=O)\C=C/C(O)=O.COC1=CC=C(CN(CCN(C)C)C2=CC=CC=N2)C=C1
IUPAC-namn (2Z)-but-2-enedioic acid; N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyridin-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 401.46
PubChem CID 5284451
Formel vikt 401.46
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning