Läs mer
Pyrimetamin, 100,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11430742 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430742 1 g 1g
11440742 5 g 5g
11450742 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430742 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219418001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 58-14-0
Molekylformel C12H13ClN4
Molekylvikt (g/mol) 248.71
MDL-nummer MFCD00057350
InChI-nyckel WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimethamine, chloridine, daraprim, chloridin, diaminopyritamin, 5-4-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, ethylpyrimidine, pirimetamina, chloridyn, malocide
PubChem CID 4993
ChEBI CHEBI:8673
IUPAC-namn 5-(4-klorfenyl)-6-etylpyrimidin-2,4-diamin
LEDER CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimethamine
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1.005
Kvantitet 1 g
Formel vikt 248.7
Fysisk form Pulver