missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyrimethamine Biotin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrimethamine Biotin |
| CAS | 1219358-20-9 |
| Molekylformel | C26H37N7O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(4-(4-(2,4-diamino-6-ethylpyrimidin-5-yl)phenoxy)butyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, N-[4-[4-(2,4-Diamino-6-ethyl-5-pyrimidinyl)phenoxy]butyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C26H37N7O3S/c1-2-18-22(24(27)33-25(28)30-18)16-9-11-17(12-10-16)36-14-6-5-13-29-21(34)8-4-3-7-20-23-19(15-37-20)31-26(35)32-23/h9-12,19-20,23H,2-8,13-15H2,1H3,(H,29,34)(H2,31,32,35)(H4,27,28,30,33) |
| LEDER | CCC1=C(C(=NC(=N1)N)N)C2=CC=C(C=C2)OCCCCNC(=O)CCCCC3C4C(CS3)NC(=O)N4 |
| IUPAC-namn | N-(4-(4-(2,4-diamino-6-ethylpyrimidin-5-yl)phenoxy)butyl)-5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 527.69 |
| Formel vikt | 527.27 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?