Läs mer
Pyrimesamin, LoGiCal
Produktkod. 30460624
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460624 10 mg
1 options
Produktkod. 30460624 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1630.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Analyt- eller komponentnamn Pyrimethamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H13 Cl N4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pyrimethamine, 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 2,4-Diamino-5-p-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine, 4753 R.P., 5-(4-Chlorophenyl)-2,4-diamino-6-ethylpyrimidine, 5-(P-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-diaminopyrimidine, BW 50-63, Chloridin, Chloridine, Darachlor, Darapram, Daraprim, Daraprime, Diaminopyritamin, Erbaprelina, Khloridin, Malacid, Malocid, Malocide, NSC 3061, Pirimecidan, Pirimetamin, Pyrimethamin, Pyrimethamine, RP 4753, Tindurin, Tinduring, WR 2978
InChI formel InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCc1nc(N)nc(N)c1c2ccc(Cl)cc2
IUPAC-namn 5-(4-klorofenyl)-6-etylpyrimidin-2,4-diamin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 248.71
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 248,0829 g/mol