Läs mer
Pyrimethamine, MedChemExpress
Produktkod. 16447426
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16447426 100 mg 100mg
16411896 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16447426 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18062
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Pyrimethamine(RP4753) is a medication used for protozoal infections; interferes with tetrahydrofolic acid synthesis from folic acid by inhibiting the enzyme dihydrofolate reductase (DHFR).
Pyrimethamine(RP4753) is a medication used for protozoal infections
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H13ClN4
Kvantitet 100 mg
Synonym Pirimecidan Pirimetamin RP 4753
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (80.41 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=NC(N)=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C(CC)=N1
Molekylvikt (g/mol) 248.71
Formel vikt 248.71
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus