Läs mer
Pyrimetamin, Mikromol™
Produktkod. 18062200
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18062200 250 mg
1 options
Produktkod. 18062200 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1630.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pyrimetamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Analyt- eller komponentnamn Pyrimethamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H13 Cl N4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pyrimethamine, 5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 2,4-Diamino-5-p-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine, 4753 R.P., 5-(4-Chlorophenyl)-2,4-diamino-6-ethylpyrimidine, 5-(P-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-diaminopyrimidine, BW 50-63, Chloridin, Chloridine, Darachlor, Darapram, Daraprim, Daraprime, Diaminopyritamin, Erbaprelina, Khloridin, Malacid, Malocid, Malocide, NSC 3061, Pirimecidan, Pirimetamin, Pyrimethamin, Pyrimethamine, RP 4753, Tindurin, Tinduring, WR 2978
InChI formel InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
LEDER CCc1nc(N)nc(N)c1c2ccc(Cl)cc2
IUPAC-namn 5-(4-klorofenyl)-6-etylpyrimidin-2,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 248.71
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 248,0829 g/mol