Läs mer
Tocris Bioscience™ Pyrimethamine
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18752774
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18752774 50 mg
1 options
Produktkod. 18752774 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3918/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent inhibitor of multidrug and toxin extrusion (MATE) transporters; also DHFR and STAT3 inhibitor
Potent inhibitor of multidrug and toxin extrusion (MATE) transporters (Ki values are 46 and 77 nM for human MATE2-K-HEK293 and MATE1-HEK293 cells respectively). Also inhibits dihydrofolate reductase (DHFR) and STAT3. Decreases proliferation of human autosomal dominant polycystic kidney disease cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimethamine
CAS 58-14-0
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C12H13ClN4
Formel vikt 248.71
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 248.71