Läs mer
Pyrimethamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrimethamine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17) |
| Formel vikt | 248.0829 |