Läs mer
Pyrimethanil 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30320644
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320644 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30320644 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA16658500ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimethanil
CAS 53112-28-0
Analyt- eller komponentnamn Pyrimethanil
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H13 N3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl-N-phenyl- (9CI, ACI), 4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine (ACI), 2-Anilino-4,6-dimethylpyrimidine, Mythos, Mythos 300SC, N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)aniline, Penbotec, Pyrimethanil, Scala, Siganex, Xedathane 20
InChI formel InChI=1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15)
Lösningstyp Single Solution
LEDER Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
IUPAC-namn 4,6-dimethyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 199.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 199.1109 g/mol