Läs mer
Pyrimethanil-4'-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314426
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314426 1 ml
1 options
Produktkod. 30314426 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16658515AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimethanil-4'-hydroxy
CAS 81261-84-9
Analyt- eller komponentnamn Pyrimethanil-4'-hydroxy
Frakt skick +20°C
Molekylformel C12 H13 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phenol, 4-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]-, 4-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]phenol, 4'-Hydroxy Pyrimethanil
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O/c1-8-7-9(2)14-12(13-8)15-10-3-5-11(16)6-4-10/h3-7,16H,1-2H3,(H,13,14,15)
LEDER Cc1cc(C)nc(Nc2ccc(O)cc2)n1
IUPAC-namn 4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)amino]phenol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 215.25
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 215.1059 g/mol