missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyrimethanil-d5 (phenyl-d5), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrimethanil phenyl-d5 |
| CAS | 2118244-83-8 |
| Molekylformel | C12 2H5 H8 N3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Pyrimethanil D5 (phenyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15)/i3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2nc(C)cc(C)n2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 4,6-dimethyl-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.28 |
| Formel vikt | 204.1423 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?