Läs mer
Pyrimethanil-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrimethanil phenyl-d5 |
| CAS | 2118244-83-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H5 H8 N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pyrimethanil D5 (phenyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15)/i3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2nc(C)cc(C)n2)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 4,6-dimethyl-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.28 |
| Visa mer |