missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyrimidin-4-ylboronic Acid (~80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrimidin-4-ylboronic Acid |
| CAS | 852362-24-4 |
| Molekylformel | C4H5BN2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-pyrimidinylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BN2O2/c8-5(9)4-1-2-6-3-7-4/h1-3,8-9H |
| LEDER | OB(C1=NC=NC=C1)O |
| IUPAC-namn | pyrimidin-4-ylboronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.91 |
| Formel vikt | 124.0444 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?