Learn More
Pyrimidin-4-ylboronic Acid (~80%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pyrimidin-4-ylboronic Acid |
| CAS | 852362-24-4 |
| Molekylformel | C4H5BN2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-pyrimidinylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BN2O2/c8-5(9)4-1-2-6-3-7-4/h1-3,8-9H |
| LEDER | OB(C1=NC=NC=C1)O |
| IUPAC-namn | pyrimidin-4-ylboronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.91 |
| Formel vikt | 124.0444 |