Läs mer
Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione (Uracil), Mikromol™
Produktkod. 17933506
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17933506 25 mg
1 options
Produktkod. 17933506 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0593.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione (Uracil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uracil
CAS 66-22-8
Analyt- eller komponentnamn Uracil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H4 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Fluorouracil Imp. C (EP), Lamivudine Imp. F (EP), Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Uracil, 144U51, Lamivudine related, Nelarabine related, Uracil (144U51), (AH 9617), Cytarabine Impurity D, Fluorouracil Impurity C, Lamivudine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
LEDER O=C1NC=CC(=O)N1
IUPAC-namn 1H-pyrimidin-2,4-dolon
Molekylvikt (g/mol) 112.09
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 112,0273 g/mol