Läs mer
Pyrimidin-2,4,6-triamin, Mikromol™
Produktkod. 17904596
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17904596 25 mg
1 options
Produktkod. 17904596 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0269.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pyrimidin-2,4,6-triamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimidine-2,4,6-triamine
CAS 1004-38-2
Analyt- eller komponentnamn Pyrimidine-2,4,6-triamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H7 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,4,6-Pyrimidinetriamine, Pyrimidine, 2,4,6-triamino- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Triaminopyrimidine, NSC 26493, Pyrimidine-2,4,6-triamine
InChI formel InChI=1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9)
LEDER Nc1cc(N)nc(N)n1
IUPAC-namn Pyrimidin-2,4,6-triamin
Molekylvikt (g/mol) 125.07
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 125,132 g/mol