Läs mer
Pyrimidin-2-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 15480948
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480948 5 g 5g
15490948 250 mg 250mg
15470948 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54745.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 31519-62-7 | C5H4N2O2 | 124,10 g/mol
2-karboxi-pyrimidin är en syntetisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-karboxi-pyrimidin är en syntetisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i etanol, dimetylsulfoxid (DMSO
), dimetylformamid (DMF) och lösning av fosfatbuffrad saltlösning (PBS).
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31519-62-7
Molekylformel C5H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 124.10
MDL-nummer MFCD00856161
InChI-nyckel ZFCHNZDUMIOWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxypyrimidine, pyrimidine carboxylic acid, pyrimidinecarboxylic acid, 2-carboxy-1,3-diazine, 2-pyrimidinecarboxylic acid 6ci,8ci,9ci, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 2-carboxy pyrimidine, pubchem9603, pyrimidine-carboxylic acid
PubChem CID 12626245
IUPAC-namn pyrimidin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=NC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimidine-2-carboxylic acid
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i etanol, dimetylsulfoxid (DMSO), dimetylformamid (DMF) och lösning av fosfatbuffrad saltlösning (PBS).
Formel vikt 124.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.