Läs mer
Pyrimidin-2-sulfonylfluorid, TRC
Produktkod. 30336008
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30336008 10 mg
1 options
Produktkod. 30336008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB52611810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimidine-2-sulfonyl Fluoride
CAS 35762-87-9
Molekylformel C4H3FN2O2S
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H3FN2O2S/c5-10(8,9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H
LEDER C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)F
IUPAC-namn Pyrimidin-2-sulfonylfluorid
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Formel vikt 161.9899