Learn More
Pyrimidin-2-sulfonylfluorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pyrimidine-2-sulfonyl Fluoride |
| CAS | 35762-87-9 |
| Molekylformel | C4H3FN2O2S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3FN2O2S/c5-10(8,9)4-6-2-1-3-7-4/h1-3H |
| LEDER | C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)F |
| IUPAC-namn | Pyrimidin-2-sulfonylfluorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.14 |
| Formel vikt | 161.9899 |