Läs mer
Pyrimidin-2-tiokarboxamid, 97 %
Produktkod. 15470978
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470978 1 g 1g
15490978 250 mg 250mg
15480978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54783.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4537-73-9 | C5H5N3S | 139,176 g/mol
Pyrimidin-2-tiokarboxamid används som en farmaceutisk mellanprodukt och som en syntetisk byggsten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pyrimidin-2-tiokarboxamid används som en farmaceutisk mellanprodukt och som en syntetisk byggsten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4537-73-9
Molekylformel C5H5N3S
Molekylvikt (g/mol) 139.176
MDL-nummer MFCD12093703
InChI-nyckel QAUHVPUYFSGVME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrimidinecarbothioamide, pyrimidine-2-thiocarboxamide, 2-pyrimidinecarbothioamide 9ci
PubChem CID 23273397
IUPAC-namn pyrimidin-2-karbotioamid
LEDER C1=CN=C(N=C1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimidine-2-thiocarboxamide
Kvantitet 1 g
Beilstein 508162
Formel vikt 139.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.