Läs mer
pyrimidin-5-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245804
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10245804 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10245804 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00076DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 321724-19-0
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H15BN2O2
MDL-nummer MFCD05155223
Kvantitet 1 g
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, pinacol ester pyrimidinyl-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidyl-5-boronic acid pinacolate, pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-pyrimidin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane
InChI-nyckel WSRGGSAGSUEJKQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=CN=C1
IUPAC-namn 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 206.05
PubChem CID 4192667
Formel vikt 206.05
Procent renhet 97%