Läs mer
Pyrimidine-5-boronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15439757
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439757 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15439757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52984.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Pyrimidine 5-boronic acid could be used in an analogous one-pot copper-catalyzed DBAD coupling and condensation. The widely utilized Suzuki-Miyaura coupling allows for the coupling of boronic acids with carbon halides and surrogates.
Solubility
Soluble in Ether, MeOH, DMSO, THF.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimidine-5-boronic acid
CAS 109299-78-7
Smältpunkt >300°C
Molekylformel C4H5BN2O2
MDL-nummer MFCD03002366
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
Löslighetsinformation Soluble in Ether,MeOH,DMSO,THF.
InChI-nyckel HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=CN=CN=C1
IUPAC-namn pyrimidin-5-ylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 123.91
PubChem CID 2795193
Formel vikt 123.91
Procent renhet 98%