Läs mer
Pyrimidin-5-borsyrahemihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7030502
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482260 1 g 1g
11492260 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29212.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 696602-91-2 | C8H12B2N4O5 | 265.827 g/mol
Det används som mellanprodukter för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som
mellanprodukter för läkemedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 696602-91-2
Molekylformel C8H12B2N4O5
Molekylvikt (g/mol) 265.827
MDL-nummer MFCD03002366
InChI-nyckel YXMKGFBYXBTOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidin-5-ylboronic acid hemihydrate, pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate, 132.91 anhydrous, c4h5bn2o2.5h2o, bis pyrimidin-5-ylboronic acid hydrate
PubChem CID 67112167
IUPAC-namn pyrimidin-5-ylboronsyra;hydrat
LEDER B(C1=CN=CN=C1)(O)O.B(C1=CN=CN=C1)(O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimidine-5-boronic acid hemihydrate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 132.91 (123.91 Anhydrous)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.