Läs mer
Pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11406270
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406270 1 g 1g
15493617 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406270 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27147.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 321724-19-0 | Molecular Formula: C10H15BN2O2 | Molecular Weight: 206.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 321724-19-0
Molekylformel C10H15BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 206.05
MDL-nummer MFCD05155223
InChI-nyckel WSRGGSAGSUEJKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, pinacol ester pyrimidinyl-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, pyrimidyl-5-boronic acid pinacolate, pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrimidine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-pyrimidin-5-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 4192667
IUPAC-namn 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 60 °C till 66 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 206.05
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.