Läs mer
Pyrimidin-5-karboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440748
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440748 1 g 1g
15450748 5 g 5g
15460748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54448.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10070-92-5 | C5H4N2O | 108.10 g/mol
Pyrimidin-5-karboxaldehyd används vid framställningen av (S)- och (R)-pyrimidylalkanol genom att reagera med diisopropylzink och (n-butyl)etyl(n-hexyl)(n-propyl)metan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pyrimidin-5-karboxaldehyd används vid framställning av (S)- och (R)-pyrimidylalkanol genom att reagera med diisopropylzink och (n-butyl)etyl(n-hexyl)(n-propyl)metan.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10070-92-5
Molekylformel C5H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 108.10
MDL-nummer MFCD03426065
InChI-nyckel FREJAOSUHFGDBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-formylpyrimidine, pyrimidine-5-carboxyaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinaldehyde, 5-formyl pyrimidine, pubchem5298, pyrimidine-5-aldehyde, pyrimidine 5-carboxaldehyde
PubChem CID 2761034
IUPAC-namn pyrimidin-5-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CN=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Smältpunkt 39°C to 43°C
Densitet 1.23
Kokpunkt 80°C to 82°C (4 mmHg)
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 108.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.