Läs mer
Pyrimidine, 98+%
Produktkod. 11482957
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482957 1 g 1g
11492957 5 g 5g
11473990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15534.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 289-95-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Används i syntesen och upptäckten av antivirala läkemedel, såsom i fallet med HIV och HSV. Används även i syntesen av potenta hämmare av 15-lipoxygenas för att minska frisättningen av leukotriener. Och i produktionen av RNA och DNA, proteiner och stärkelser, reglering av enzymer och cellsignalering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används vid syntes och upptäckt av antivirala läkemedel, såsom i fallet med HIV och HSV. Används även i syntesen av potenta hämmare av 15-lipoxygenas för att minska frisättningen av leukotriener. Och i produktionen av RNA och DNA, proteiner och stärkelser, reglering av enzymer och cellsignalering.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 289-95-2
Molekylformel C4H4N2
Molekylvikt (g/mol) 80.09
MDL-nummer MFCD00006059
InChI-nyckel CZPWVGJYEJSRLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diazine, metadiazine, m-diazine, miazine, 1,3-diazabenzene, base, 1,3-diazin, pyrimidin, unii-k8cxk5q32l, k8cxk5q32l
PubChem CID 9260
ChEBI CHEBI:16898
IUPAC-namn pyrimidin
LEDER C1=CN=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimidine
Smältpunkt 20°C to 22°C
Densitet 1.016
Kokpunkt 123°C to 124°C
Flampunkt 31°C (87°F)
Brytningsindex 1.504
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 103894
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,7987
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 80.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.