Läs mer
Pyrimidine, TRC
Produktkod. 30133007
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133007 5 g
17903105 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9973305G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 289-95-2
Molekylformel C4H4N2
Molekylvikt (g/mol) 80.09
Synonym 1,3-Diazabenzene, 1,3-Diazine, Metadiazine, Miazine, NSC 89305, m-Diazine
IUPAC-namn pyrimidine
LEDER c1cncnc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimidine
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H4N2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H
Formel vikt 80.0374