Läs mer
Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one-13C3 |
| CAS | 1246815-92-8 |
| Molekylformel | C513C3H5N5O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one-13C3, M1G-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5N5O/c14-7-5-6(11-4-10-5)12-8-9-2-1-3-13(7)8/h1-4H,(H,10,11)/i1+1,2+1,3+1 |
| LEDER | O=C1C2=C(NC=N2)N=C3N1[13CH]=[13CH][13CH]=N3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.14 |
| Formel vikt | 190.0595 |