Läs mer
Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one, TRC
Produktkod. 30136223
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136223 250 mg
30005101 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136223 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP997400250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103408-45-3
Molekylformel C8H5N5O
Molekylvikt (g/mol) 187.16
Synonym Pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one, M1G;
IUPAC-namn 3H-pyrimido[1,2-a]purin-10-ett
LEDER O=C1C2=C(NC=N2)N=C3N1C=CC=N3
Specifications
Kemiskt namn eller material Pyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H5N5O/c14-7-5-6(11-4-10-5)12-8-9-2-1-3-13(7)8/h1-4H,(H,10,11)
Formel vikt 187.0494