Läs mer
Pyrimitat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrimitate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N3O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-10-8-9(3)12-11(13-10)14(4)5/h8H,6-7H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 305.0963 |
| Procent renhet | >95% |