Läs mer
Pyriofenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyriofenone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20ClNO5/c1-9-7-12(22-3)16(23-4)17(24-5)13(9)15(21)14-10(2)11(19)8-20-18(14)25-6/h7-8H,1-6H3 |
| Formel vikt | 365.103 |
| Procent renhet | >95% |