missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyriprole, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyriprole |
| CAS | 394730-71-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pyriprole |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C18H10Cl2F5N5S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(difluoromethyl)thio]-5-[(2-pyridinylmethyl)amino]-1H-pyrazole-3-carbonitrile |
| LEDER | FC(F)Sc1c(NCc2ccccn2)n(nc1C#N)c3c(Cl)cc(cc3Cl)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 494.27 |
| Kvantitet | 10 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?