missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyriprole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyriprole |
| CAS | 394730-71-3 |
| Molekylformel | C18H10Cl2F5N5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[(difluoromethyl)thio]-5-[(2-pyridinylmethyl)amino]-1H-pyrazole-3-carbonitrile, Prac-tic, Pyriprole |
| InChI formel | InChI=1S/C18H10Cl2F5N5S/c19-11-5-9(18(23,24)25)6-12(20)14(11)30-16(28-8-10-3-1-2-4-27-10)15(31-17(21)22)13(7-26)29-30/h1-6,17,28H,8H2 |
| LEDER | FC(F)Sc1c(NCc2ccccn2)n(nc1C#N)c3c(Cl)cc(cc3Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(difluoromethylsulfanyl)-5-(pyridin-2-ylmethylamino)pyrazole-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 494.27 |
| Formel vikt | 492.9954 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?