missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyriproxyfen-D4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyriproxyfen-D4 |
| CAS | 2446366-95-4 |
| Molekylformel | C20H15D4NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]pyridine-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO3/c1-16(23-20-9-5-6-14-21-20)15-22-17-10-12-19(13-11-17)24-18-7-3-2-4-8-18/h2-14,16H,15H2,1H3/i5D,6D,9D,14D |
| LEDER | [2H]C1=NC(OC(C)COC(C=C2)=CC=C2OC3=CC=CC=C3)=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-((1-(4-phenoxyphenoxy)propan-2-yl)oxy)pyridine-3,4,5,6-d4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.39 |
| Formel vikt | 325.16 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?