Läs mer
Pyriproxyfen, Fluka™
Produktkod. 16212912 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16212912 100 mg
1 options
Produktkod. 16212912 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer R1627100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyriproxyfen
Förpackning Glass Bottle
CAS 95737-68-1
Färg White
Smältpunkt 49°C
Kokpunkt 318°C
Synonym 2-[1-Methyl-2-(4-phenoxyphenoxy)ethoxy]pyridine
Industry Type Environmental Analysis
Molekylvikt (g/mol) 321.37
Kvantitet 100 mg
Kvalitet Analytical Standard