Läs mer
Pyriproxyfen, MedChemExpress
Produktkod. 16491138
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491138 5 g 5g
1 options
Produktkod. 16491138 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2031
MedChemExpress Pyriproxyfen is a juvenile hormone analog, preventing larvae from developing into adulthood and thus rendering them unable to reproduce.
Pyriproxyfen is a juvenile hormone analog, preventing larvae from developing into adulthood and thus rendering them unable to reproduce.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyriproxyfen
CAS 95737-68-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H19NO3
Kvantitet 5 g
Synonym S-31183
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.17 mM)
LEDER CC(OC1=NC=CC=C1)COC2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 321.37
Formel vikt 321.37
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation