Läs mer
Pyrisoxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrisoxazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17ClN2O/c1-16(13-4-3-9-18-11-13)10-15(20-19(16)2)12-5-7-14(17)8-6-12/h3-9,11,15H,10H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 288.1029 |
| Procent renhet | >95% |